Learn More
Pyrex™ Matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 12375263
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Junta cónica estándar:
29/32
Altura (métrico):
107 mm
151 mm
160 mm
198 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12375263 1000 ml 29/32 198 mm 1 PCS
11921025 100 ml 29/32 107 mm cada uno
12041672 250 ml 29/32 151 mm cada uno
12071672 500 ml 29/32 160 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12375263 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor FD1L/4RE
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elimine residuos sólidos con facilidad gracias a este resistente matraz con forma de pera. El matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™ cuenta con un área de superficie grande para una evaporación rápida.
  • Ideal para su uso con evaporadores
  • Gran área de superficie para una rápida evaporación
  • Construcción de pared sólida para mayor resistencia
  • La forma facilita la eliminación de residuos sólidos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 198 mm
Junta cónica estándar 29/32