Learn More
Matraces de vidrio de borosilicato de cuello Delong con deflectores Pyrex™
Descripción
- Cuatro deflectores equidistantes proporcionan una agitación constante cuando se utilizan con agitadores orbitales compatibles
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex para ofrecer la máxima resistencia química y térmica
- Adecuado para ciclos de esterilización en autoclave repetidos a 121 °C
- Los matraces se suministran sin tapones y se deben pedir por separado
- Compatible con tapones de polipropileno transparente 4550/38M y aluminio azul 4540/38P
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 38 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Microbiología aeróbica y cultivo celular |
| Altura (métrico) | 155 mm |
| Estilo de cuello | Delong |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Cónico |
| Diámetro exterior (métrico) | 82 mm |