Learn More
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca
Código de producto. 11950905
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Altura (métrico):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Tamaño del tapón:
15
22
30
42
42 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11950905 250 ml 130 mm 85 mm 42 10 PCS
12588866 2000 ml 280 mm 166 mm 42 paquete de 5
11981518 25 ml 76 mm 42 mm 22 paquete de 10
10302960 25 ml 76 mm 42 mm 22 cada uno
11920905 50 ml 85 mm 51 mm 22 paquete de 10
10019219 50 ml 85 mm 51 mm 22 cada uno
11940905 100 ml 105 mm 64 mm 30 10 PCS
11960905 500 ml 160 mm 105 mm 42 paquete de 10
10764182 500 ml 160 mm 105 mm 42 cada uno
10793032 1000 ml 210 mm 131 mm 42 mm 1 PCS
15537670 10 ml 68 mm 30 mm 15 paquete de 50
15547670 3000 ml 315 mm 187 mm 42 paquete de 20
11991518 3000 ml 315 mm 187 mm 42 paquete de 5
15527670 5 ml 57 mm 25 mm 15 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11950905 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 1137/06M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
  • Tapones de rosca de PBT con revestimiento de disco de sellado con exterior de PTFE
  • Patrón Erlenmeyer
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
  • Graduados en toda su capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre SVL™ fenólico, PTFE acolchado con disco de sellado de caucho
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Altura (métrico) 130 mm
Incluye Graduaciones aproximadas
Forma Cónicos
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 85 mm
Tamaño del tapón 42