Learn More
Pyrex™ Matraz Erlenmeyer con deflector de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 11363454
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Altura (métrico):
138 mm
186 mm
222 mm
282 mm
Diámetro exterior (métrico):
82 mm
101 mm
129 mm
161 mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11363454 500 mL 186 mm 101 mm 5 PCS
11383454 2000 mL 282 mm 161 mm cada uno
11353454 250 mL 138 mm 82 mm paquete de 5
11373454 1000 ml 222 mm 129 mm 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11363454 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 1134/10
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Contiene cuatro hendiduras para mezclar contenido de forma uniforme y sin riesgo de derrames. Los matraces Erlenmeyer con deflector de vidrio de borosilicato Pyrex™ pueden soportar varios ciclos de esterilización en autoclave.
  • Ideal para el uso en la preparación de cultivos
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Presentan 4 muescas de deflector para proporcionar una agitación uniforme y óptima
  • Adecuado para ciclos de esterilización en autoclave repetidos a 121 °C
Especificaciones
Descripción Cónico; Estilo: Erlenmeyer
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Para utilizar con (aplicación) Preparación de cultivos
Altura (métrico) 186 mm
Estilo de cuello Estrecho
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Mouth Style Estrecho
Diámetro exterior (métrico) 101 mm
Cantidad Caja de 5 unidades