Learn More
Pyrex™ Matraz Erlenmeyer con deflector de vidrio borosilicatado Pyrex™
Descripción
Contiene cuatro hendiduras para mezclar contenido de forma uniforme y sin riesgo de derrames. Los matraces Erlenmeyer con deflector de vidrio de borosilicato Pyrex™ pueden soportar varios ciclos de esterilización en autoclave.
- Ideal para el uso en la preparación de cultivos
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Presentan 4 muescas de deflector para proporcionar una agitación uniforme y óptima
- Adecuado para ciclos de esterilización en autoclave repetidos a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cónico; Estilo: Erlenmeyer |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de cultivos |
| Altura (métrico) | 138 mm |
| Estilo de cuello | Estrecho |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Mouth Style | Estrecho |
| Diámetro exterior (métrico) | 82 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?