Learn More
Pyrex™ Frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ sin tapón
Description
Almacene materiales sensibles a la luz en estos frascos de medios de vidrio de color ámbar.Los frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato PyrexTM se han fabricado con vidrio de borosilicato con revestimiento ámbar y pueden absorber UV hasta 50
- Solo frascos
- Se suministra sin tapón ni anillo de vertido
- Cumple con ISO 4796.
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Color | Ámbar |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de material sensible a la luz |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Closure Included | No |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 330 mm |
| Altura (imperial) | 13 in |
| Show More |