Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PVC
Código de producto. 12375869 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16 mm
19 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12375869 16 mm 10 metros
12385869 19 mm 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12375869
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aptos para presión moderada o aplicaciones de vacío
Todas las dimensiones son aproximadas.
  • Transparentes e incoloros
  • Pared reforzada con malla de terileno
  • Flexibles pero con gran fuerza inherente
  • Aptos para presión moderada o aplicaciones de vacío
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Material PVC
Longitud global (métrico) 10 m
Para utilizar con (aplicación) Apto para presión moderada o aplicaciones de vacío
Color Incolora