Learn More
Fisherbrand™ Tubos transparentes de PVC
Código de producto. 12365859 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
6,5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12365859 6,5 mm 10 metros
12345859 3 mm 10 metros
12375859 8 mm 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12365859
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.87€
    5.09€ / 10 metros
    Ahorro 2.78€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se pueden esterilizar con vapor a 121 °C.
  • No tóxico
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6,5 mm
Material PVC
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 1,5 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 121 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C