Learn More
Cole-Parmer Tubos de PVC para laboratorio y vacío
Código de producto. 30052936 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1 in
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1/2 in
1/5 in
15/64 pulg
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
5/64 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in)
1 in
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1,9 cm (7 x 8 in)
1,9 cm (9 x 16 in)
1-1/4 in
1-1/8 in
1/2 in
1/5 in
11/32 in
15/32 in
15/64 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
Tamaño de la unidad:
15 metros
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
30052936 5/16 in 1/2 in 15 metros
30054031 3/8 in 1/2 in 15 metros
30053338 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (1 x 8 in) 15 metros
30053611 1,9 cm (1 x 4 in) 1,9 cm (5 x 8 in) 15 metros
30053704 1/2 in 1,9 cm (5 x 8 in) 15 metros
30053850 1/2 in 1,9 cm (3 x 4 in) 15 metros
30053084 1,9 cm (3 x 32 in) 5/32 pulg 15 metros
30053748 3/8 in 1,9 cm (7 x 8 in) 15 metros
30054239 5/64 in 5/32 pulg 15 metros
30054309 1/2 in 1-1/8 in 15 metros
30053306 3/8 in 1,9 cm (9 x 16 in) 15 metros
30053415 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30053287 1,9 cm (3 x 4 in) 1 in 15 metros
30053926 1 in 1-1/4 in 15 metros
30053701 1,9 cm (1 x 4 in) 3/8 in 15 metros
30053886 5/16 in (7/16 in) 15 metros
30053433 1,9 cm (3 x 16 in) 1,9 cm (9 x 16 in) 15 metros
30053381 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053136 3/8 in 1,9 cm (5 x 8 in) 15 metros
30053449 5/32 pulg 15/64 in 15 metros
30053173 1,9 cm (1 x 8 in) 1/5 in 15 metros
30054048 1/5 in 5/16 in 15 metros
30054189 15/64 pulg 11/32 in 15 metros
30052944 1,9 cm (1 x 4 in) (7/16 in) 15 metros
30053670 5/16 in 15/32 in 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 30052936 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5012101
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La pared interior lisa y pulida evita —acumulaciones, ideal para aplicaciones generales de laboratorio.
Aplicaciones versátiles que incluyen bombas peristálticas, instrumentos analíticos, incubadoras, líneas de gas y drenaje. Diseño de orificio interior liso como el vidrio para facilitar la limpieza y los cambios, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo. Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico gratuito disponible para ayudar con la selección de tubos
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 5/16 in
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 1/2 in
Longitud global (imperial) 50 ft.
Color Translúcido
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.