Learn More
Heathrow Scientific™ Depósito de reactivos de PVC con envasado a granel
Código de producto. 16371076 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
55 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16371076 55 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 16371076 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor 120753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.30€
    42.83€ / paquete de 100
    Ahorro 1.47€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los depósitos de reactivos ofrecen un fresco y moderno diseño con funciones mejoradas para optimizar los procedimientos de pipeteo.
  • El diseño de cubeta con un fondo en forma de V ayuda a garantizar el acceso a todo el reactivo y que este se puede aspirar fácilmente
  • La construcción de paredes gruesas y la amplia base añaden estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito se maneje de un modo sencillo sin la deformación del producto, lo que se traduce en menos derrames
  • Los depósitos pueden apilarse de un modo cómodo gracias al diseño de anidación exclusivo, que permite una separación fácil
  • Diseñado para permanecer plano en la mesa de trabajo y no deformarse
  • Certificado de calidad disponible bajo petición
  • Desechables
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,9 oz
Color Transparente
Capacidad (métrico) 55 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 x 1,10 x 1,20 pulg
Material PVC
Esterilidad No estéril
Tipo Depósito de reactivos
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo de reactivos
Envase Envasado a granel
Cantidad 100/paq.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Canales 1 cubeta inferior
Desechables Un solo uso
Forma del fondo Enrollado