Learn More
Deutsch Neumann™ Perillas atomizadoras
Código de producto. 10508141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10508141 1 Paq. 1 PCS
1 options
Código de producto. 10508141 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 4200003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.15€
    7.60€ / paquete de 1
    Ahorro 2.55€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelentes para la producción de pulverizaciones finas de líquido en el laboratorio. Las perillas atomizadoras Deutsch Neumann™ se han fabricado con PVC suave.
  • Color marrón rojizo
  • Válvula de presión
Especificaciones
Color Rojo/marrón
Cantidad 1 Paq.