Description
- Fabricados con vidrio neutro de tipo 1B transparente
- Versátil intervalo de capacidad de una amplia variedad de tamaños
- 1 dram equivale a aproximadamente 3,55 ml (o 0,125 fl. oz.)
- Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, visualización, almacenamiento, diagnóstico y medios
- Los tapones a presión de polietileno Fisherbrand™ para viales de vidrio para muestras se venden por separado
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | Vidrio neutro (tipo IB) |
| Volumen (métrico) | 1,75 ml |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Altura (métrico) | 36 mm |