Learn More
PURUS™ Láminas para alfombrillas EnviroTack™ para el control de la contaminación
Código de producto. 15382002 Tienda Purus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
508 x 965 mm
508 x 1194 mm
711 x 1194 mm
965 x 1194 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15382002 965 x 1194 mm cada uno
15342002 508 x 965 mm cada uno
15352002 508 x 1194 mm cada uno
15157162 711 x 1194 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15382002 Proveedor PURUS™ N.º de proveedor PF 3847 01 W 00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.89€
    162.17€ / paquete de 1
    Ahorro 102.72€
    38% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se han diseñado para su uso con las alfombrillas PURUS™ EnviroTack™ con el fin de crear un sistema que sea sencillo de usar en cualquier zona crítica donde las alfombrillas no se puedan adherir a la superficie del suelo.
  • Se desmontan fácilmente para su limpieza.
  • Su revestimiento posterior antideslizante hace que la lámina no se mueva
  • Se adaptan a todas las alfombrillas PURUS™ EnviroTack™
  • Resistentes y duraderas
  • El antideslizante se ha fabricado con poliéster recubierto de polímero
  • Antimicrobianas de forma natural y resistentes a hongos y al moho
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 965 x 1194 mm
Para utilizar con (aplicación) Permite la movilidad y facilita la limpieza
Para utilizar con (equipo) Para usar con las alfombrillas PURUS™ Biohybrid™ de 914 x 1143 mm con el fin de favorecer la movilidad y la limpieza
Grosor (métrico) 3,175 mm
Color Blanco
Material 100% poliestireno