Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ Guantes de nitrilo HG5 no estériles
Código de producto. 17822858 Tienda Halyard Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17822858 XL paquete de 1500
17862858 XS paquete de 1500
17882848 Pequeño paquete de 1500
17842858 Medio paquete de 1500
17832858 Grande paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17822858 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor CLN92512XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    263.08€ / paquete de 1500
    Ahorro 24.92€
    8% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes de nitrilo no estériles que brindan comodidad y protección gracias a su fórmula sin aceleradores, lo que reduce el riesgo de alergias e irritación de la piel asociadas con los productos químicos aceleradores en otros guantes de nitrilo. Protección de barrera eficaz contra salpicaduras de productos químicos, microorganismos y virus.
La formulación sin acelerador de PUREZERO™ Los guantes de nitrilo no estériles para salas blancas son la solución. Reduce el riesgo de alergias e irritación de la piel asociadas con los productos químicos aceleradores en otros guantes de nitrilo.
  • Color azul
  • Cómodo de usar, permite a los trabajadores concentrarse en sus tareas delicadas en lugar de en sus guantes.
  • Diseñado para proteger a los trabajadores con una barrera de protección eficaz contra salpicaduras de productos químicos, microorganismos y virus.
  • Fabricado y envasado en nuestra ISO 9001 instalaciones en salas blancas de última generación y se recomiendan para ISO Salas limpias de clase 5 o superior y grado C/D.
  • Procesado limpio (lavado repetidamente con agua desionizada) para garantizar un control constante de partículas bajas.
  • Puede confiar en una calidad constante, con certificados de análisis (CoA), fácilmente accesibles en línea para cada lote de producción.
  • Nuestros guantes están certificados como EPI Categoría III según las siguientes normas:
    • ES ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B Resistencia a la permeación química
    • ES ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
    • ES ISO 374-5:2016/ Protección contra el riesgo de microorganismos
    • ES ISO 374-2:2019/ Resistencia a la penetración
    • ES ISO 374-4:2019/ Resistencia a la degradación
    • ES ISO 21420:2020/ Requisito general para guantes
    Specifikationer
    Chlorinated Sí
    Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
    Accelerator Free Sí
    AQL 1
    Color Azul
    Desechables Un solo uso
    Acabado exterior Suave
    Finger Thickness (English) 4 mil
    Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
    Hand Ambidiestro
    Latex Free Sí
    Material Nitrilo
    Palm Thickness (English) 0,00381 mm ( 0,003 in)
    Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
    En polvo sin polvo
    Tipo de producto Guantes para entornos controlados
    Tamaño XL
    Esterilidad No estéril
    Grosor (imperial) 0,0028 in
    Grosor (métrico) 0.07 mm
    Visa mer Visa mindre
    Produkttitel
    Välj ett problem
    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.