Learn More
Labcon Placas de 96 pocillos profundos PurePlus™ con pocillos cuadrados
Código de producto. 16694132 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de trabajo (métrico):
1,2 mL
2,2 mL
2,5 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de trabajo (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
16694132 1,2 mL No estéril paquete de 10
16604142 1,2 mL Estéril paquete de 10
16614142 2,2 mL No estéril paquete de 10
16624142 2,2 mL Estéril paquete de 10
16684132 2,5 mL No estéril paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16694132 Proveedor Labcon N.º de proveedor 39085200009
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Placas de 96 pocillos profundos con pocillos cuadrados
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 10 placas/paq., 10 paquetes/caja
Línea de productos PurePlus
Color Natural
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Se adapta a la mayoría de los termocicladores más populares
Material Resina de polipropileno USP clase VI
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 1,2 mL
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Para utilizar con (aplicación) Biología molecular
Cantidad 10 placas/paquete