Learn More
Labcon™ PurePlus™ Placas forenses de pocillos profundos de 2 ml y 96 pocillos
Descripción
- Placas de 96 pocillos profundos con pocillos cuadrados y fondo cónico
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para uso en laboratorios de investigación y médicos
- Congelable a -80 °C
- Hecho en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tapa | Sin tapa |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Línea de productos | PurePlus |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Resina de polipropileno USP clase VI |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 2,0 ml |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |