Learn More
Labcon Tubos para PCR PurePlus™ de 0,2 ml
Description
- Tiras de tubos para PCR
- Se adapta a los termocicladores más populares
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 1000 tubos/bolsa |
| Para utilizar con (equipo) | Se adapta a los termocicladores más populares |
| Línea de productos | PurePlus |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Resina de polipropileno USP clase VI |
| Tipo de tapón | Tapa abovedada (adjunta) |
| N.° de pocillos | 1 |
| Show More |