Learn More
Labcon Tubos para PCR PurePlus™ de 0,2 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16674142
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Gorra plana (adjunta)
Tapa abovedada (adjunta)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
16674142 Tapa abovedada (adjunta) paquete de 1000
16684142 Gorra plana (adjunta) paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16674142 Proveedor Labcon N.º de proveedor 39345000009
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se adapta a los termocicladores más populares
  • Tiras de tubos para PCR
  • Se adapta a los termocicladores más populares
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 1000 tubos/bolsa
Para utilizar con (equipo) Se adapta a los termocicladores más populares
Línea de productos PurePlus
Esterilidad No estéril
Material Resina de polipropileno USP clase VI
Tipo de tapón Tapa abovedada (adjunta)
N.° de pocillos 1
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Tubo de PCR