Learn More
Labcon Placas para PCR de 96 pocillos PurePlus™ de 0,2 ml para termocicladores populares
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16604152
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Varios
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
16604152 Natural paquete de 10
16614152 Varios paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16604152 Proveedor Labcon N.º de proveedor 39775200009
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con rejilla de referencia impresa
  • Placa PCR
  • Placas para PCR planas de 96 pocillos para la mayoría de los termocicladores
  • Con rejilla de referencia impresa
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 10 placas/caja, 10 cajas/caja
Línea de productos PurePlus
Color Natural
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Se adapta a la mayoría de los termocicladores más populares
Material Resina de polipropileno USP clase VI
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Para utilizar con (aplicación) Biología molecular
Cantidad 10 placas/caja