Learn More
Labcon Placas para PCR de 96 pocillos de 0,2 ml PurePlus™ con faldón medio para termocicladores populares
Descripción
- Placas para PCR con faldón medio de 96 pocillos para la mayoría de los termocicladores
- Con rejilla de referencia impresa
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tapa | Sin tapa |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 10 placas/caja, 10 cajas/caja |
| Línea de productos | PurePlus |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Placa |
| Material | Resina de polipropileno USP clase VI |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |