Learn More
Labcon™ Tiras de tubos para PCR de 0,2 ml y 8 pocillos PurePlus™ con tiras de tapones acopladas
Descripción
- Tiras de tapón acopladas planas y transparentes
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 mL |
| Cantidad | 125 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Anchura (métrico) | 6,5 mm |
| Longitud (métrico) | 69,4 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Closure Included | Tapones acoplados |
| Formato | En bolsa |