Learn More
Labcon Tiras de tubos para PCR PurePlus™ de 0,2 ml y 8 pocillos
Código de producto. 16654142 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapa abovedada (adjunta)
Tapón abovedado
Tapón incluido
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 125
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
16654142 Tapón incluido paquete de 120
16634142 Tapa abovedada (adjunta) paquete de 120
16644142 Tapón abovedado paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16654142 Proveedor Labcon N.º de proveedor 39275500009
Cantidad Precio
1 222.00€ / paquete de 120
10 199.80€ / paquete de 120
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Tiras de tubos para PCR con 8 pocillos para la mayoría de termocicladores
  • Tiras de tubos para PCR
  • Se adapta a la mayoría de termocicladores de 8 pocillos
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 120 tiras/bolsa
Para utilizar con (equipo) Tiras de tubos para PCR con 8 pocillos para la mayoría de termocicladores de PCR en tiempo real
Línea de productos PurePlus
Esterilidad No estéril
Material Resina de polipropileno USP clase VI
Tipo de tapón Tapón incluido
N.° de pocillos 8
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Tubo de PCR