Description
- Tiras de tubos para PCR
- Se adapta a la mayoría de termocicladores de 8 pocillos
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA 21 CFR, GMP |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 120 tiras/bolsa |
| Para utilizar con (equipo) | Tiras de tubos para PCR con 8 pocillos para la mayoría de termocicladores |
| Línea de productos | PurePlus |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Resina de polipropileno USP clase VI |
| Tipo de tapón | Tapa abovedada (adjunta) |
| N.° de pocillos | 8 |
| Show More |