Learn More
Labcon™ Tiras de tubos y tapones para PCR PurePlus™ de 0,2 ml y 8 pocillos
Descripción
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Altura (métrico) 20,7 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,2 mL |
| Cantidad | 125 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Anchura (métrico) | 7,1 mm |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Formato | En bolsa |