Learn More
Labcon™ Placas de 384 pocillos profundos PurePlus™ de 0,2 ml con pocillos cuadrados
Descripción
- Pocillos cuadrados con fondo plano
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,2 mL |
| N.° de pocillos | 384 |
| Forma del pocillo | Cuadrado |
| N.º por caja | 50/caja |
| N.° por paquete | 5/paq. |
| Cantidad | 5 placas/paq., 10 paq./caja |
| Longitud (métrico) | 127,8 mm |
| Anchura (métrico) | 85,5 mm |
| Mostrar más |