Learn More
Labcon Tiras de tubos para PCR PurePlus™ de 0,2 ml y 12 pocillos y tapones de tiras
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16694142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
80 tiras y tapas/bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
16694142 80 tiras y tapas/bolsa paquete de 80
1 options
Código de producto. 16694142 Proveedor Labcon N.º de proveedor 39555400009
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se adapta a la mayoría de termocicladores de 12 pocillos
  • Tubos de tiras para PCR con 12 pocillos y tapones de tiras independientes
  • Se adapta a la mayoría de termocicladores de 12 pocillos
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 mL
Cantidad 80 tiras y tapas/bolsa
Para utilizar con (equipo) Se adapta a los termocicladores más usados
Línea de productos PurePlus
Esterilidad No estéril
Material Resina de polipropileno USP clase VI
Tipo de tapón Tira de tapones abovedados
N.° de pocillos 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Tubo de PCR