Learn More
Labcon™ Tiras de tubos para PCR de 8 pocillos en tiempo real PurePlus™ de 0,1 ml con tapones
Descripción
- Pocillos blancos
- Tapones acoplados transparentes
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,1 mL |
| N.° de pocillos | 8 |
| Closure Included | Tapones acoplados |
| Formato | En bolsa |