Learn More
Labcon™ Placas de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml PurePlus™ con medio faldón para termocicladores ABI™ Fast
Descripción
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | ABI™ Termociclador rápido |
| Estilo de falda | Medio faldón |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,1 mL |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Longitud (métrico) | 127,8 mm |
| Mostrar más |