Learn More
Labcon Tiras de tubos para PCR de perfil bajo de 8 pocillos de 0,1 ml LabCon PurePlus™ con tapones planos transparentes de conexión individual
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16664142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
120 tiras/bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
16664142 120 tiras/bolsa paquete de 120
1 options
Código de producto. 16664142 Proveedor Labcon N.º de proveedor 39285500009
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con tapones a presión planos ópticamente transparentes y acoplados individualmente
  • Tiras de tubos para PCR con 8 pocillos para la mayoría de termocicladores de PCR en tiempo real
  • Perfil bajo
  • Con tapones a presión planos ópticamente transparentes y acoplados individualmente
  • Se adapta a la mayoría de termocicladores de 8 pocillos
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,1 mL
Cantidad 120 tiras/bolsa
Para utilizar con (equipo) Tiras de tubos para PCR con 8 pocillos para la mayoría de termocicladores de PCR en tiempo real
Línea de productos PurePlus
Esterilidad No estéril
Material Resina de polipropileno USP clase VI
Tipo de tapón Tapón plano
N.° de pocillos 8
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Tubo de PCR