Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pure-Fit SIB Polipropileno
Descripción
Pure-Fit™ Las abrazaderas de tubo TC representan una nueva generación de tecnología de sujeción para la industria farmacéutica. Cuentan con un cuerpo exterior sin bordes afilados, lo que elimina la posibilidad de enganches, rayones o perforaciones; un sistema de bloqueo a presión que está completamente encapsulado para proteger contra una liberación inoportuna o no deseada; un mecanismo de liberación lateral que facilita la instalación y operación segura con una sola mano; y un orificio integrado para capacidades de bloqueo absoluto.
- Proporciona una parada completa del líquido
- Los bordes y esquinas lisos ayudan a prevenir perforaciones y roturas.
- Se puede instalar sobre o sobre tubos o conjuntos terminados.
- El alto grado de apalancamiento se adapta a tubos con diferentes durómetros.
- Capacidad de instalación con una sola mano para facilitar la operación
- Mecanismo único de bloqueo superior y liberación lateral que evita aperturas no deseadas.
- Disponible en PVDF o polipropileno.
- Totalmente esterilizables en autoclave y esterilizables
- Colores personalizados disponibles
Aplicaciones
- Procesos farmacéuticos
- Conjuntos de bombas peristálticas
- Administración y descubrimiento de fármacos
- Sistemas médicos
- Funciones de laboratorio
- Conjuntos de tubos y conjuntos de ensamblajes
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Cantidad | 25/paq |
| Tipo | Pinza de tubos |
| Material | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Jaw Type | Cono estándar |
| Diámetro interior (métrico) | De 3/8 a 3/4 in |