Learn More
Watson-Marlow Tubing Pumpsil Tubos de silicona curada con platino
Descripción
- Desarrollado para la industria biofarmacéutica, Pumpsil Es un tubo excepcionalmente puro que ofrece un orificio ultra suave que ayuda a minimizar la unión de proteínas y garantizar una alta pureza en el producto terminado.
- Pumpsil Se utiliza ampliamente para aplicaciones biofarmacéuticas de un solo uso, así como para el control del pH y la alimentación de medios en la fermentación, medición precisa, transferencia y filtración. Trazabilidad absoluta con número de pieza, número de lote y fecha de caducidad grabados con láser. Paquete de validación integral y biocompatibilidad totalmente documentado.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,31 in, 8 mm |
| Longitud global (imperial) | 16 ft. |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Grosor (imperial) | 0,0625 in |
| Grosor (métrico) | 1.6 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -4 °F |
| Mostrar más |