Learn More
Buerkle™ Bomba de contenedor Pump-it™
Código de producto. 10762521
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
8/ l/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10762521 8/ l/min 1 PCS
1 options
Código de producto. 10762521 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 52011000
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cree presión con una bomba manual que obligue al líquido a salir del recipiente con la bomba de bidones Pump-it™. La bomba se ha diseñado para vaciar de manera rápida y limpia bidones y barriles pequeños de hasta 60 l de capacidad.
  • Las piezas en contacto con los líquidos se han fabricado con PP, PE y FKM
  • Profundidad de inmersión de 100 cm lm
  • Roscas de la bomba adecuadas para roscas de recipiente de 64 mm de diámetro (BSI)
  • Dosificación exacta, sin goteos
  • Contenedor completamente vaciado debido al tubo de inmersión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones para ácidos débiles, álcalis y petroquímicos
Caudal 8/ l/min
Fondo (métrico) 100 cm
Longitud del tubo de la bomba 100 cm
Propiedades de resistencia Productos químicos
Material FKM, Polipropileno
Tipo de producto Bomba para contenedor
Para utilizar con (equipo) Bidón, barril pequeño de hasta 60 l