Learn More
Fisherbrand™ Agitador Vortex pulsante
Código de producto. 15716969 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15716969 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15716969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    573.00€
    417.07€ / paquete de 1
    Ahorro 155.93€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Includes
Incluye cabezal de copa, cabezal 3 pulg. de entrada con cubierta y soporte para microtubos de 1,5 ml a 2 ml de fácil carga. El soporte tiene un cabezal para tazas incorporado.
La potente acción de vórtice pulsante produce una excelente interrupción celular para los procedimientos de microesferas de vidrio.
La potente acción de vórtice pulsante produce una excelente interrupción celular para los procedimientos de microesferas de vidrio. El mezclador de vórtice pulsante es capaz de interrumpir completamente las muestras en sólo unos minutos. La acción pulsante única reduce la generación de calor y proporciona una mezcla y una interrupción más eficaces. El sistema incluye un soporte fácil de cargar para tubos de microcentrífuga de 0,5 ml o 2,0 ml. El soporte para microtubos tiene un cabezal de copa incorporado que permite utilizar el mezclador como mezclador vórtex estándar en el modo táctil. El control de retroalimentación del microprocesador mantiene la velocidad establecida para una acción de mezcla fuerte y consistente. EL LED se muestra tanto para la velocidad (rpm) como para el tiempo (minutos/segundos), lo que proporciona una mejor repetibilidad y precisión. El tiempo mostrado cuenta atrás durante el modo continuo y cuenta atrás durante las ejecuciones temporizadas.
  • Disrupción/homogeneización de células de microesferas de vidrio
  • Modos continuo y táctil
  • Pantalla LED para velocidad y tiempo
  • Controles por microprocesador
  • Garantía de 5 año
Garantía
5 años de garantía para piezas y mano de obra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2,5mm
Intervalo de velocidad De 500 a 2500 rpm
Requisitos eléctricos 120 V, 1,2 A, 135 W
Tensión 230 V
Vataje 135 W
Amperaje 0,6 A
Tipo de producto Agitador Vortex pulsante
Tipo de tapón Adaptadores EE. UU., UE, UK, CH
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 12,7cm
Longitud (imperial) 7,97 pulg
Longitud (métrico) 20,2cm
Anchura (imperial) 5 pulg.
Anchura (métrico) 12,1cm
Peso con embalaje (imperial) 10 lb
Peso con embalaje (métrico) 4,5kg
Peso (imperial) 10 lb
Peso (métrico) 4,5kg
Incluye Incluye cabezal de copa, cabezal 3 pulg. de entrada con cubierta y soporte para microtubos de 1,5 ml a 2 ml de fácil carga. El soporte tiene un cabezal para tazas incorporado.
Garantía y oferta de servicio 5 años de garantía para piezas y mano de obra