Learn More
Chemsplash Suela antideslizante con agarre de PU
Código de producto. 30058269
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058269 Universal 200 pares
1 options
Código de producto. 30058269 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2782.400.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.06€
    298.30€ / 200 pares
    Ahorro 46.76€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El cubrezapatillas Grip con suela antideslizante está fabricado con Chemsplash Tejido microlaminado de 55 g/m².
Chemsplash Cubrezapatillas Grip
  • Material tipo PB 6B de 55 GSM
  • Suela antideslizante de PU gris de 70 g/m²
  • Parte superior y tobillos elásticos
  • Libre de silicona y látex
  • Anti-Static Material
  • Sin pelusa
  • Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9
  • Libre de PFAS
Descripción: El Chemsplash La funda protectora Grip con suela antideslizante está hecha de Chemsplash Tejido microlaminado de 55 g/m², suave y microporoso. Es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Este cubrezapatillas es antiestático para cumplir con la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas. Conforme a ISO 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9, cuenta con una suela antideslizante de PU de 70 g/m² que también es antiestática. Chemsplash Los accesorios están diseñados para proteger al usuario del entorno o viceversa, proporcionando la máxima comodidad y portabilidad.
Especificaciones
Tamaño Universal
Material Tejido compuesto microporoso, Tela no tejida laminada patentada
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tobillo elástico
Tipo de suela Antideslizante
Resistencia Líquidos
Tipo de producto Cubrezapatos para entornos controlados
Cleanroom Class Clase 100-1000 (ISO 5-6)