Learn More
Fisherbrand™ Vial de PTFE
Código de producto. 10762793 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10762793 25 ml cada uno
10650283 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762793
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construcción de pared gruesa. Los viales de PTFE Fisherbrand™ son ideales para almacenar materiales agresivos o caros.
  • Adecuado para reacciones a pequeña escala a baja presión
  • Interior cónico para extraer fácilmente el contenido
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Color Blanco
Diámetro exterior (imperial) 35 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Volumen (métrico) 25 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos químicos peligrosos
Graduado No
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 1 unidad
Tamaño del tapón 45 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Altura (métrico) 64 mm