Learn More
Fisherbrand™ Guía de agitador universal de PTFE, cono de longitud B europea
Código de producto. 10549622 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Junta cónica estándar:
Tamaño de cono: 29/32
Tamaño de cono: 34/35
Tamaño de cono: 45/40
Tamaño del cono: 19/26
Tamaño del cono: 24/29
Tamaño del cono: 29/32
Tamaño del cono: 34/35
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) Junta cónica estándar unitSize
10549622 12 mm Tamaño de cono: 29/32 cada uno
10416142 6 mm Tamaño del cono: 24/29 cada uno
10763093 8 mm Tamaño del cono: 19/26 cada uno
10678512 10 mm Tamaño del cono: 24/29 cada uno
10661153 10 mm Tamaño del cono: 29/32 cada uno
10486322 8 mm Tamaño del cono: 24/29 cada uno
10681343 16 mm Tamaño de cono: 34/35 cada uno
10640773 6 mm Tamaño del cono: 19/26 cada uno
10476702 16 mm Tamaño de cono: 45/40 cada uno
10010162 10 mm Tamaño del cono: 34/35 cada uno
10213082 12 mm Tamaño de cono: 34/35 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10549622
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE. La guía del agitador universal es un cono de longitud 'B' para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE.La guía del agitador universal es un cono de longitud B para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Para su uso con ejes agitadores de vidrio, metal y PTFE. El exclusivo diseño incluye una junta de compuesto de PTFE/PEEK cargado permanentemente y un rodamiento de vidrio fabricado específicamente para ofrecer solidez y fluidez de funcionamiento.
  • Alto nivel de resistencia química
  • Antisacudida y vibración reducida
  • Rendimiento con vacío (5mm Hg) y presión (3 a 5 psi)
  • Sin diseminación
  • Anillo de autoliberación
  • Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Nota: PEEK tiene un nivel elevado de resistencia química con alguna sensibilidad únicamente a ácidos minerales fuertes.
Especificaciones
Diámetro del eje (imperial) 1/2 pulg
Diámetro (métrico) 55 mm
Diámetro del eje (métrico) 12 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio
Para utilizar con (aplicación) Alineación del eje durante el mezclado
Altura (métrico) 110 mm
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar Tamaño de cono: 29/32
Tipo Guía de agitador universal de PTFE