Learn More
Fisherbrand™ Guía de agitador universal de PTFE (V7)
Código de producto. 11577233 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Junta cónica estándar:
Cono A 19/22
Cono A 24/40
Cono A 29/42
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
11577233 12 mm Cono A 29/42 cada uno
11537233 6 mm Cono A 19/22 cada uno
11547233 6 mm Cono A 24/40 cada uno
11557233 8 mm Cono A 24/40 cada uno
11567233 10 mm Cono A 24/40 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11577233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    241.41€ / paquete de 1
    Ahorro 26.59€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Junta de PTFE/PEEK compuesta permanentemente cargada. La guía para agitadores universales de PTFE (V7) Fisherbrand™ contiene un cojinete de bolas de vidrio fabricado especialmente para proporcionar rigidez y suavidad de funcionamiento.
  • Rendimiento con vacío (5mm Hg) y presión (3 a 5 psi)
  • Alto nivel de resistencia química
  • Antisacudida y vibración reducida
  • Sin diseminación
  • Anillo de junta de autoliberación
  • Velocidades máximas recomendadas: continuas 500 rpm, intermitentes 800rpm Para ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE.
Especificaciones
Diámetro (métrico) 55 mm
Diámetro del eje (métrico) 12 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio
Para utilizar con (aplicación) Alineación del eje durante el mezclado
Altura (métrico) 110 mm
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar Cono A 29/42
Tipo Guía de agitador universal de PTFE (V7)