Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 45 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 6 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | Alineación del eje durante el mezclado |
| Altura (métrico) | 96 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Junta cónica estándar | Cono A 19/22 |
| Tipo | Guía de agitador universal de PTFE (V7) |
| Peso (métrico) | 240 g |
| Material | PTFE |