Learn More
Masterflex™ Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)
Product Code. 11726108 Shop All Masterflex Products
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
6,4 mm
8 mm
Presión máxima:
137 psi
274 psi
294 psi
370 psi
Unit Size:
1 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Unit Size
11726108 8 mm 137 psi 1 PCS
11779998 6,4 mm 274 psi 1 PCS
11797305 1,6 mm 370 psi 1 PCS
11789909 4 mm 294 psi 1 PCS
11705948 3,2 mm 370 psi 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11726108 Supplier Masterflex™ Supplier No. 0660534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    164.80€ / paquete de 1
    Ahorro 53.20€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE Cole-Parmer™ no se agrietarán con el calor o la presión.
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE Cole-ParmerTM no se agrietarán con el calor o la presión.
  • Buenos para trabajos de gran pureza.
  • Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
  • Excelente resistencia a grietas y tensiones
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Translúcido
  • La resina cumple con la normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (21 CFR 177.1550).
  • Escala de temperatura: De - 240 a 260 ° C
  • Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o usar calor seco
Specifications
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA (alimentos), USP, GMP
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Longitud global (métrico) 7,62 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Presión máxima 137 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C