Learn More
Cowie Technology™ Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)
Código de producto. 10722223 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10722223 4 mm cada uno
10068281 6 mm cada uno
10078281 10 mm cada uno
10742413 12 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10722223
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de PTFE Cowie Technology™ están diseñados para usarse con válvulas y conectores de bayoneta de PTFE.
  • Químicamente inertes
  • No contaminante
  • Se puede utilizar a 280 °C
  • Fabricadas con materiales de PTFE virgen con aprobaciones de FDA y USP Clase VI
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Longitud global (métrico) 1 m
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con Válvulas y conectores de bayoneta de PTFE
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Blanco
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) 280 °C