Learn More
Cowie Technology™ Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)
Código de producto. 10078281 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10078281 10 mm cada uno
10722223 4 mm cada uno
10068281 6 mm cada uno
10742413 12 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10078281
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de PTFE Cowie Technology™ están diseñados para usarse con válvulas y conectores de bayoneta de PTFE.
  • Químicamente inertes
  • No contaminante
  • Se puede utilizar a 280 °C
  • Fabricadas con materiales de PTFE virgen con aprobaciones de FDA y USP Clase VI
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Longitud global (métrico) 1 m
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con Válvulas y conectores de bayoneta de PTFE
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Blanco
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) 280 °C