Learn More
Fisherbrand™ Sonda de temperatura de inmersión total de PTFE
Código de producto. 16206071 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 x 5 mm
Longitud (métrico):
2 m (cable)
4 m (cable)
5 m (cable)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Longitud (métrico) unitSize
16206071 50 x 5 mm 2 m (cable) cada uno
16216071 50 x 5 mm 4 m (cable) cada uno
16226071 50 x 5 mm 5 m (cable) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16206071
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La sonda de temperatura de inmersión total Fisherbrand™ de PTFE es adecuada para su uso en autoclaves y la mayoría de líquidos corrosivos.
  • Sensor - PRT100 clase A
  • Cable: PFA de 4 núcleos aislado con revestimiento blanco PFA
  • Cable fundido en el cuerpo
  • Se suministra sin enchufe
  • Inerte y no contaminante
  • Resistente a la presión
  • Intervalo de temperatura de -180 °C a +280 °C.
Especificaciones
Descripción Sonda de temperatura de inmersión total de PTFE Fisherbrand™
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1
Tipos de sensores PRT100 Clase A
Intervalo de temperatura (métrico) De -180 °C a +280 °C
Dimensiones (L x An) 50 x 5 mm
Longitud (métrico) 2 m (cable)
Anchura (métrico) 5 mm