Learn More
Fisherbrand™ Sonda de inmersión total con aislamiento de PTFE
Código de producto. 11798542 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE
Unit Size:
cada uno
Product Code. Para utilizar con (equipo) Unit Size
11798542 Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE cada uno
1 options
Product Code. 11798542
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Add to basket
Add to basket
Adecuada para su uso en autoclaves y en la mayoría de líquidos corrosivos. La sonda de inmersión total con aislamiento de PTFE incluye un cable de terminal de 1 m.
Diseñada para inmersión total, adecuada para su uso en autoclaves y en la mayoría de líquidos corrosivos.
  • Sensor: PRT100 Clase A
  • Cable: PTFE aislado de 4 núcleos con revestimiento de PFA; fundido al cuerpo
  • Terminación: cable de 1 m
  • Se suministra sin enchufe
  • Diámetro: 5mm
  • Longitud de la sonda: 50mm
Specifications
Tipo Sonda, inmersión total de PTFE
Incluye Cable de terminal de 1 m
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipos de sensores PRT100 Clase A
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperaturas
Para utilizar con (equipo) Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE
Intervalo de temperatura (métrico) De -180 °C a +280 °C
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Peso con embalaje (métrico) 15 g