Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de PTFE Thermotech
Código de producto. 10746934 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10746934 400 ml cada uno
10630034 100 ml cada uno
10736934 250 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10746934
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuerpo de PTFE puro. Fisherbrand™ El vaso de precipitados de PTFE Thermotech presenta una base de carbono de PTFE estabilizante especialmente formulada como una sola moldura.
Cuerpo de PTFE puro con un PTFE basado en carbono estabilizado especialmente formulado como un solo montaje.
  • Superficie interior de PTFE puro totalmente inerte
  • Acepta los 270 °C
  • Excelente transferencia de calor
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 85 mm
Capacidad (métrico) 400 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (aplicación) Calentamiento de productos químicos en la placa caliente
Altura (métrico) 112 mm
Longitud (métrico) 85 mm
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 280 °C
Tipo Vaso de precipitados
Anchura (métrico) 85 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales