Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo de PTFE con fondo redondo y tapón de rosca
Código de producto. 15983067 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15983067 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15983067
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo de PTFE Fisherbrand™, con fondo redondo y tapón de rosca, tienen un acabado interior liso y se pueden utilizar a 280 °C.
  • Con fondo redondo y tapón de rosca
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1
Línea de productos Fisherbrand
Longitud (métrico) 140 mm
Forma del fondo Redondo
Diámetro (métrico) 25 mm
Tipo de producto Tubos de ensayo de fondo redondo con tapón de rosca