Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 45 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con | Gradillas para tubos de ensayo de PTFE |
| Cantidad | 1 |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Tipo de producto | Tubo cónico |