Learn More
VITLAB™ Cinta de PTFE
Código de producto. 15698250
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15698250 12 x 12 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 15698250 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 131097
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con PTFE. La cinta de PTFE Vitlab™ tiene una alta resistencia química.
  • Para sellar y envolver roscas y otras conexiones
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Temperaturas de funcionamiento de hasta 250 °C 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo de producto Cinta
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 250 °C
Cantidad 10/Paq.
Dimensiones (L x An) 12 x 12 mm
Longitud (métrico) 12 mm
Anchura (métrico) 12 mm