Learn More
Cowie Technology™ Plato de evaporación de forma alta de PTFE con pico
Código de producto. 10287900 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diámetro (métrico):
38 mm
40 mm
64 mm
80 mm
100 mm
Altura (métrico):
34 mm
50 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10287900 180 ml 80 mm 50 mm cada uno
10577282 100 ml 64 mm 50 mm cada uno
10196710 25 ml 38 mm 34 mm cada uno
10577092 50 ml 40 mm 50 mm cada uno
10517482 350 ml 100 mm 60 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10287900
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduce los derrames al verter el exceso de líquido gracias al pico moldeado integrado. Cowie Technology™ El plato de evaporación de forma alta de PTFE con pico incluye una superficie súper suave para una máxima evaporación de agua y solvente.
  • Moldeado isostáticamente de PTFE puro.
  • Resistente a químicos e inerte
  • Acabado interior extra suave
  • Utilizable a 280 °C.
  • Boquilla adaptada para facilitar el vertido
Especificaciones
Capacidad (imperial) 11,7 fl oz
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 180 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Incluye Boquilla
Acabado interior Suave
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 80 mm