Learn More
- Home
- Products
- Placas calefactoras y agitadores
- Barras y varillas agitadoras
- Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante
Código de producto. 11878862 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
8mm
12mm
13 mm
15 mm
20mm
25mm
25 mm
30mm
35mm
40mm
45mm
50 mm
60mm
70 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
3mm
4,5 mm
6mm
8mm
8 mm
10mm
10 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
28 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11878862 | 40mm | 8mm | paquete de 10 |
| 10018131 | 60mm | 10mm | cada uno |
| 11898862 | 60mm | 10mm | paquete de 10 |
| 11888962 | 13 mm | 8 mm | paquete de 10 |
| 12641156 | 50 mm | 8 mm | paquete de 5 |
| 11537812 | 45mm | 8mm | paquete de 5 |
| 11888862 | 45mm | 8mm | paquete de 10 |
| 12379507 | 15 mm | 4,5 mm | paquete de 5 |
| 16265811 | 70 mm | 10 mm | paquete de 10 |
| 10373592 | 70 mm | 10 mm | cada uno |
| 12661156 | 30mm | 6mm | paquete de 10 |
| 11527792 | 30mm | 6mm | paquete de 5 |
| 12359507 | 12mm | 6mm | paquete de 5 |
| 12651156 | 12mm | 6mm | paquete de 10 |
| 11517812 | 35mm | 6mm | paquete de 5 |
| 11868862 | 35mm | 6mm | paquete de 10 |
| 11868962 | 75 mm | 13 mm | paquete de 5 |
| 11527812 | 40mm | 8mm | paquete de 5 |
| 11808972 | 25 mm | 10 mm | paquete de 10 |
| 11507812 | 25mm | 6mm | paquete de 5 |
| 11848862 | 25mm | 6mm | paquete de 10 |
| 11838862 | 20mm | 6mm | paquete de 10 |
| 11597802 | 20mm | 6mm | paquete de 5 |
| 11898962 | 15 mm | 8 mm | paquete de 10 |
| 11587802 | 12mm | 4,5 mm | paquete de 5 |
| 11818862 | 12mm | 4,5 mm | paquete de 10 |
| 11808862 | 8mm | 3mm | paquete de 10 |
| 12349507 | 8mm | 3mm | paquete de 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Código de producto.
11878862
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Usar código promocional 28036
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
21.36 EUR hasta el 2026-08-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28036" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28036" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Descripción
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE con anillo pivotante Fisherbrand son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE; cilíndrico con anillo de pivote |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 8mm |
| Longitud (métrico) | 40mm |
| Forma | Cilindro, Anillo de pivote |
| Tipo | Barras agitadoras de PTFE con anillo pivotante |