Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante
Código de producto. 11838862 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
8mm
12mm
13 mm
15 mm
20mm
25mm
25 mm
30mm
35mm
40mm
45mm
50 mm
60mm
70 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
3mm
4,5 mm
6mm
8mm
8 mm
10mm
10 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11838862 20mm 6mm paquete de 10
10018131 60mm 10mm cada uno
11898862 60mm 10mm paquete de 10
11888962 13 mm 8 mm paquete de 10
12641156 50 mm 8 mm paquete de 5
11537812 45mm 8mm paquete de 5
11888862 45mm 8mm paquete de 10
12379507 15 mm 4,5 mm paquete de 5
16265811 70 mm 10 mm paquete de 10
10373592 70 mm 10 mm cada uno
12661156 30mm 6mm paquete de 10
11527792 30mm 6mm paquete de 5
12359507 12mm 6mm paquete de 5
12651156 12mm 6mm paquete de 10
11517812 35mm 6mm paquete de 5
11868862 35mm 6mm paquete de 10
11868962 75 mm 13 mm paquete de 5
11527812 40mm 8mm paquete de 5
11878862 40mm 8mm paquete de 10
11808972 25 mm 10 mm paquete de 10
11507812 25mm 6mm paquete de 5
11848862 25mm 6mm paquete de 10
11597802 20mm 6mm paquete de 5
11898962 15 mm 8 mm paquete de 10
11587802 12mm 4,5 mm paquete de 5
11818862 12mm 4,5 mm paquete de 10
11808862 8mm 3mm paquete de 10
12349507 8mm 3mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Código de producto. 11838862
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE con anillo pivotante Fisherbrand™ son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE con anillo pivotante Fisherbrand son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE; cilíndrico con anillo de pivote
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación
Diámetro (métrico) 6mm
Longitud (métrico) 20mm
Forma Cilíndrico, Anillo de pivote
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.